Documenti fondamentali
V-033
Supelco
Tocopheryl acetate (Vitamin E acetate) solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Scegli un formato
1 ML
90,30 €
90,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
90,30 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H52O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
472.74
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
90,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
(Snap-N-Spike®)
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@@](CCc2c1c(c(c(c2C)OC(=O)C)C)C)(CCC[C@@H](CCC[C@@H](CCCC(C)C)C)C)C
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Descrizione generale
Tocopheryl acetate is a natural form of Vitamin E, used as a fortifying agent and dietary supplement for Vitamin E in food. It is also the main ingredient of skin care products and dermatological preparations. Tocopheryl acetate in combination with α-tocopherol has been used in the therapy of conditions such as sterility, muscular dystrophy, cardiac vascular disorders and anemia.[1]
Applicazioni
This internal standard is suitable for HPLC or LC-MS/MS Vitamin E testing applications such as quality control testing of Vitamin E fortified foods, dietary supplements, or pharmaceuticals.
Tocopheryl Acetate (Vitamin E acetate) may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in aquatic organisms, fish feed[2] and pharmaceutical formulations[3] by colorimetric and chromatography techniques, respectively.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Simultaneous determination of alpha-tocopheryl acetate and tocopherols in aquatic organisms and fish feed
Huo JZ, et al
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 724(2), 249-255 (1999)
Calorimetric and infrared spectroscopic studies of the interaction of a-tocopherol and a-tocopheryl acetate with phospholipid vesicles
Villalain J, et al.
European Journal of Biochemistry, 158(1), 141-147 (1986)
A S Amin
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 51(3), 267-272 (2001-05-10)
A simple, accurate and sensitive method for the determination of micro amounts of vitamin E (V(E)) in pure form and in multi-vitamin capsules is described. The method is based on the reduction of tetrazolium blue in slightly alkaline medium by
Articoli
HPLC separates vitamin E acetate, THC, and CBD in vape products, providing accurate analysis of commercially available vape liquids.