Documenti fondamentali
U-009
Supelco
U-49900 solution
1.0 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H26Cl2N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
357.32
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
U-49900 is a highly potent opioid analgesic that has been confirmed in many opioid overdoses. This Certified Spiking Solution® is suitable as starting material for use in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from clinical toxicology, urine drug testing or forensic analysis applications.
This Cerilliant product is part of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Opioid CRM Kit including more than 40 CRMs to be used as part of CDC′s laboratory response to the opioid epidemic. The kits are provided free of charge to drug testing laboratories located in the United States. A requesting lab must have current DEA registration and must comply with all respective state and local regulations. Visit www.cerilliant.com for instructions on requesting a free Opioid CRM Kit. Please note, CDC will review and approve all order requests prior to shipment.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)