Merck
A9719
Arachidonyl-2′-chloroethylamide hydrate
≥97% (HPLC), oil
Sinonimo/i:
ACEA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H36ClNO · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
365.98 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
oil
Storage condition:
desiccated
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
oil
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
storage condition
desiccated
color
brown-red
solubility
DMSO: soluble, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)NCCCl
InChI
1S/C22H36ClNO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(25)24-21-20-23/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,24,25)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
SCJNCDSAIRBRIA-DOFZRALJSA-N
Gene Information
mouse ... Cnr1(12801), Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
Biochem/physiol Actions
Potent and selective neuronal CB1 cannabinoid receptor agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Cannabinoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Photosensitive; store under argon or nitrogen.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)