Documenti fondamentali
P-120
Supelco
Pregabalin solution
10.0 mg/mL in water, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H17NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule V
Concentrazione
10.0 mg/mL in water
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(CC([H])(CN)CC(O)=O)C
InChI
1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)
AYXYPKUFHZROOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pregabalin, marketed as the anticonvulsant drug Lyrica, is used in the treatment of epilepsy and generalized anxiety disorder. Along with other anticonvulsants such as gabapentin and levetiracetam, pregabalin is also used to treat neuropathic pain. This certified reference standard is suitable for pregabalin GC/MS or LC/MS applications from forensic analysis, clinical toxicology and pain prescription monitoring to urine drug testing.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)