Documenti fondamentali
P-106
Supelco
Pregabalin-13C3 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Scegli un formato
1 ML
244,00 €
244,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
244,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C5H17NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.20
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
244,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
(Snap-N-Spike®)
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Sold under the trade name Lyrica®, pregabalin is an anticonvulsant/antiepileptic drug used for treatment of seizures, fibromyalgia, diabetic peripheral neuropathy, generalized anxiety disorder, and chronic neuropathic pain. This internal standard is suitable for quantitation of pregabalin levels in urine, serum, or plasma by GC/MS or LC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, or forensic analysis.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lyrica is a registered trademark of C.P. Pharmaceuticals International C.V.
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zhichao Li et al.
Journal of experimental botany, 66(1), 257-270 (2014-10-13)
Physalis species show a significant variation in berry size; however, the underlying molecular basis is unknown. In this work, we showed that cell division difference in the ovaries might contribute to the ultimate berry size variation within Physalis species, and