Documenti fondamentali
M-912
Supelco
Methandienone solution
1.0 mg/mL in 1,2-dimethoxyethane, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H28O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in 1,2-dimethoxyethane
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H28O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h6,9,12,15-17,22H,4-5,7-8,10-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
XWALNWXLMVGSFR-HLXURNFRSA-N
Informazioni sul gene
human ... AR(367)
Descrizione generale
A Certified Spiking Solution® applicable for use as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications such as sports testing, urine drug testing, clinical toxicology, and forensic analysis. Methandrostenolone, also called methandienone, is an anabolic steroid sold under the trade name Dianabol®. This performance enhancing drug has an extensive history of abuse by bodybuilders.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Dianabol is a registered trademark of Jared R. Wheat
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
28.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-2 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Stephanie Mosler et al.
Archives of toxicology, 86(1), 109-119 (2011-08-06)
There is increasing evidence that the biological activity of myostatin (MSTN), a negative regulator of muscle growth, is affected by training but also anabolic steroids. In this study, we analyzed the effects of the frequently abused anabolic steroid methandienone (Md)
Andy Zöllner et al.
Biological chemistry, 391(1), 119-127 (2009-11-19)
Anabolic-androgenic steroids are some of the most frequently misused drugs in human sports. Recently, a previously unknown urinary metabolite of metandienone, 17beta-hydroxymethyl-17 alpha-methyl-18-norandrosta-1,4,13-trien-3-one (20OH-NorMD), was discovered via LC-MS/MS and GC-MS. This metabolite was reported to be detected in urine samples
Linda L Ahonen et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 24(7), 958-964 (2010-03-09)
We examined the feasibility of capillary liquid chromatography/microchip atmospheric pressure photoionization tandem mass spectrometry (capLC/microAPPI-MS/MS) for the analysis of anabolic steroids in human urine. The urine samples were pretreated by enzymatic hydrolysis (with beta-glucuronidase from Helix pomatia), and the compounds
Humanized animal models to study drug metabolism: no longer a "chimera"?
Francesco Botrè
Clinical chemistry, 55(10), 1763-1764 (2009-07-25)
Oscar J Pozo et al.
Drug testing and analysis, 1(11-12), 554-567 (2010-04-01)
Anabolic steroids are among the most frequently detected compounds in doping analysis. They are extensively metabolized and therefore an in-depth knowledge about steroid metabolism is needed. In this study, a liquid chromatography tandem mass spectometry (LC-MS/MS) method based on a