Documenti fondamentali
L-051
Supelco
Lormetazepam-13C,D3 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C1513CH9D3Cl2N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.20
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Il prodotto L-051 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
ClC1=CC(C(C2=CC=CC=C2Cl)=NC(O)C3=O)=C(C=C1)N3[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H12Cl2N2O2/c1-20-13-7-6-9(17)8-11(13)14(19-15(21)16(20)22)10-4-2-3-5-12(10)18/h2-8,15,21H,1H3/i1+1D3
FJIKWRGCXUCUIG-KQORAOOSSA-N
Descrizione generale
Lormetazepam is a benzodiazepine with sedative-hypnotic, anxiolytic, anticonvulsant, and muscle relaxant effects. Lormetazepam is sold under trade names such as Loramet and Noctamid for treatment of insomnia. This Snap-N-Shoot® stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of lormetazepam levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, or forensic analysis.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)