Vai a
E-113
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
500 μg/mL in ethanol, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
EPA, Timnodonic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2CH=CH)5(CH2)3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1714433
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
500 μg/mL in ethanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
refractive index
n20/D 1.4977 (lit.)
mp
−54-−53 °C (lit.)
density
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
JAZBEHYOTPTENJ-JLNKQSITSA-N
General description
Eicosapentaenoic acid (cis-5,8,11,14,17), also known as EPA, is a long-chain omega-3 fatty acid. Studies suggests that EPA as well as other fatty acids can serve as biomarkers for cardiovascular disease, and nutritional and metabolic disorders. This certified solution standard is suitable for use as starting material in the preparation of linearity standards, calibrators, or controls in mass spectrometry-based EPA testing applications such as assessment of cardiovascular disease risk and fatty acid deficiency, and detection and quantification of EPA in nutraceuticals and dietary supplements.
Biochem/physiol Actions
5-Lipoxygenase inhibitor; reduces thromboxane A2 production.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
14.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)