Documenti fondamentali
H-158
Supelco
HU-308 solution
1 mg/mL (Degassed Methanol), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Scegli un formato
1 ML
259,00 €
259,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
259,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H42O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.62
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
259,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1 mg/mL (Degassed Methanol)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
O(C)c1c(c(cc(c1)C(CCCCCC)(C)C)OC)[C@@H]2[C@H]3C([C@H](C3)C(=C2)CO)(C)C
InChI
1S/C27H42O3/c1-8-9-10-11-12-26(2,3)19-14-23(29-6)25(24(15-19)30-7)20-13-18(17-28)21-16-22(20)27(21,4)5/h13-15,20-22,28H,8-12,16-17H2,1-7H3/t20-,21+,22-/m0/s1
CFMRIVODIXTERW-BDTNDASRSA-N
Descrizione generale
HU-308 is a synthetic cannabinoid that acts as a potent, highly selective agonist for the CB2 receptor. HU-308 is evaluated to be effective against the cytokine release syndrome (CRS), that is seen in many diseases and conditions, including COVID-19. A certified Snap-N-Spike® solution suitable for use as starting material in calibrators and controls for LC/MS or GC/MS testing methods in clinical toxicology, urine drug testing, forensic analysis and pharmaceutical research applications.
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)