G-013
Ginkgo Biloba Terpene Lactones Mix
100 μg/mL each component in acetonitrile, ampule of 1.0 mL, certified reference material, Cerilliant®
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
Composizione
Bilobalid
Ginkgolide A
Ginkgolide B
Ginkgolide C
Ginkgolide J
Confezionamento
ampule of 1.0 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL each component in acetonitrile
applicazioni
food and beverages
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
genus ginkgo
Ginkgo biloba extract is a mixture of biologically active secondary metabolites. The main constituents are bilobalide (BB), ginkgolide A (GA), ginkgolide B (GB) and ginkgolide C (GC).[1][2] Ginkgo biloba extracts include around 300 compounds, with major constituents being flavonoids and terpene lactones. Terpene lactones make up to 6% of the total extract.[3]
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)