Vai a
InChI key
ATENQHYHZHUQLJ-JRXSFSLASA-N
SMILES string
[2H]C(C(NC)([2H])C([2H])([2H])[2H])C1=CC=C(F)C=C1.[H]Cl
InChI
1S/C10H14FN.ClH/c1-8(12-2)7-9-3-5-10(11)6-4-9;/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3;1H/i1D3,7D,8D;
grade
certified reference material
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
format
single component solution
storage temp.
−20°C
Quality Level
General description
Legal Information
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica