Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 132,00 € |
Informazioni su questo articolo
132,00 €
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
composition
Cocaine , Heroin , (±)-Methamphetamine
packaging
ampule of 1.0 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal), estupefaciente/psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA/IIB (Portugal), kontrollierte Droge in Deutschland
concentration
250 μg/mL each component in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
multi-component solution
storage temp.
room temp
General description
Legal Information
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Disclaimer
Analita
- (±)-Deoxyephedrine hydrochloride
- Heroin
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?