Documenti fondamentali
F-018
Supelco
4-Fluoroamphetamine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12FN · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
(Snap-N-Spike®)
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(C)CC1=CC=C(F)C=C1.Cl
InChI
1S/C9H12FN.ClH/c1-7(11)6-8-2-4-9(10)5-3-8;/h2-5,7H,6,11H2,1H3;1H
GKWYMWZWSCKSMT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This Certified Spiking Solution® is suitable for numerous applications in GC/MS or LC/MS testing of 4-fluoroamphetamine from clinical toxicology and urine drug testing to forensic analysis. A fluoro analog of amphetamine, 4-Fluoroamphetamine is sold in the illicit market as a club/designer drug under street names including R2D2, Flux and Flits. The drug produces stimulant and possibly empathogenic or psychoactive effects.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sys Stybe Johansen et al.
International journal of legal medicine, 126(4), 541-547 (2012-01-31)
A study was performed on the detection, separation and quantification of isomers from the new designer drugs named fluoroamphetamines (FAs) in forensic cases in eastern Denmark. The drugs were detected in whole blood extracts by ultraperformance liquid chromatography with time
Chih-Sheng Jhang et al.
Electrophoresis, 33(19-20), 3073-3078 (2012-09-25)
A novel drug-screening system, consisting of paper spray-MS (PS-MS) and a CE-ESI-MS method was developed. This system can be easily switched either to PS-MS for rapidly screening samples or to the traditional CE-ESI-MS method for separation and to obtain detailed
Suad Al-Abri et al.
Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.), 52(10), 1292-1295 (2014-10-29)
4-Fluoroamphetamine (4-FA) is a para-substituted phenethylamine-type synthetic stimulant that has in recent years gained popularity through internet blogs and market share according to confiscated drug data. No serious toxicity has previously been reported. We report a case of a young
D Marona-Lewicka et al.
European journal of pharmacology, 287(2), 105-113 (1995-12-12)
The present study was undertaken to compare the pharmacological properties of p-fluoroamphetamine with those of amphetamine and of other halogenated amphetamines, using several in vivo and in vitro tests. These included substitution testing in (+)-amphetamine (1 mg/kg, 5.4 mu mol/kg
R E Dubin et al.
Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, 9(5-6), 681-685 (1985-01-01)
(+)-Amphetamine (AM) and its fluorinated analogue (+)-2-amino-3-fluoro-1-phenylpropane (fluoroamphetamine, FAM) were compared with regard to their effects on locomotor and exploratory activity in mice. Both drugs caused a reduction in spontaneous exploration, but this effect was more marked with FAM than