B-060
Buprenorphine-D4-3-beta-D-glucuronide
100 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@H](C(O)=O)O[C@@H](OC2=C(O3)C([C@]([C@@H]3[C@](CC4)(OC)C(C(O)(C)C(C)(C)C)C5)(CCN6C([2H])([2H])C7C([2H])([2H])C7)[C@@]54[C@H]6C8)=C8C=C2)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C35H49NO10/c1-31(2,3)32(4,42)20-15-33-10-11-35(20,43-5)30-34(33)12-13-36(16-17-6-7-17)21(33)14-18-8-9-19(26(46-30)22(18)34)44-29-25(39)23(37)24(38)27(45-29)28(40)41/h8-9,17,20-21,23-25,27,29-30,37-39,42H,6-7,10-16H2,1-5H3,(H,40,41)/t20?,21-,23+,24+,25-,27+,29-,30-,32?,33-,34+,35-/m1/s1/i6D2,16D2/t17?,20?,21-,23+,24+,25-,27+,29-,30-,32?,33-,34+,35-
CZULHKGIAJASAA-QTQVLIFGSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)