Documenti fondamentali
B-046
Supelco
Butylone-d3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Butylone-D3 hydrochloride solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12D3H12NO3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.73
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Il prodotto B-046 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland)
Concentrazione
100 μg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.N(C(CC)C(=O)c1cc2c(cc1)OCO2)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H15NO3.ClH/c1-3-9(13-2)12(14)8-4-5-10-11(6-8)16-7-15-10;/h4-6,9,13H,3,7H2,1-2H3;1H/i2D3;
KCJFEZQEDOBEOT-MUTAZJQDSA-N
Descrizione generale
Also known as bk-MBDB or B1, butylone is a new designer drug with significant abuse reported in the US and Europe. This new internal standard is suitable for numerous GC/MS and LC/MS applications from clinical toxicology testing and forensic analysis to urine drug testing and isotope dilution methods.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)