Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 87,40 € |
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 322,00 € 273,70 € |
Informazioni su questo articolo
87,40 €
Nome del prodotto
Salvinorin B, ≥93.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥93.0% (HPLC)
form
powder or crystals
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubility
chloroform: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](O)C(=O)[C@H]2[C@@]1(C)CC[C@H]3C(=O)O[C@@H](C[C@]23C)c4ccoc4
InChI
1S/C21H26O7/c1-20-6-4-12-19(25)28-15(11-5-7-27-10-11)9-21(12,2)17(20)16(23)14(22)8-13(20)18(24)26-3/h5,7,10,12-15,17,22H,4,6,8-9H2,1-3H3/t12-,13-,14-,15-,17-,20-,21-/m0/s1
InChI key
BLTMVAIOAAGYAR-CEFSSPBYSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥93.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| solubility chloroform: soluble | solubility DMSO: ≥10 mg/mL, ethanol: ~3 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder or crystals | form solid | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| drug control regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada | drug control regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet | drug control - | drug control - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?