LM2001
Avanti
Sphinganine (d17:0)
heptadecasphinganine, ethanol solution
Sinonimo/i:
(2S,3R)-2-aminoheptadecane-1,3-diol, C17 Sphinganine
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
ethanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (LM2001-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand LM2001
Concentrazione
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(20)16(18)15-19/h16-17,19-20H,2-15,18H2,1H3/t16-,17+/m0/s1
KFQUQCFJDMSIJF-DLBZAZTESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)