Documenti fondamentali
999984C
Avanti
4ME 16:0 Diether PC
Avanti Research - A Croda Brand 999984C
Sinonimo/i:
1,2-di-O-phytanyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Scegli un formato
10 MG
269,00 €
269,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
269,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H100NO6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
818.28
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
269,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (999984C-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 999984C
Concentrazione
10 mg/mL (999984C-10mg)
Tipo di lipide
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)COCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O
InChI
1S/C48H100NO6P/c1-40(2)20-14-22-42(5)24-16-26-44(7)28-18-30-46(9)32-35-52-38-48(39-55-56(50,51)54-37-34-49(11,12)13)53-36-33-47(10)31-19-29-45(8)27-17-25-43(6)23-15-21-41(3)4/h40-48H,14-39H2,1-13H3/t42?,43?,44?,45?,46?,47?,48-/m1/s1
NMRGXROOSPKRTL-SUJDGPGCSA-N
Descrizione generale
4ME 16:0 Diether PC or 1,2-di-O-phytanyl-sn-glycero-3-phosphocholine is an archaeal phospholipid[1] having two phytane chains attached to the sn-1 and sn-2 positions of the glycerol backbone by ether bonds. It has choline as the alcohol moiety, attached to the phosphate group.[2]
Applicazioni
4ME 16:0 Diether PC or 1,2-di-O-phytanyl-sn-glycero-3-phosphocholine is suitable for the preparation of multilamellar and giant lipid vesicles.[1] It has also been used as a standard to analyze and compare the archaeal abundances in microbial communities based on the phosphoether lipids (PEL) concentrations.[3]
Azioni biochim/fisiol
Ether lipids are components of membrane structure, influencing the fluidity and fusion of biological membranes. They possess antioxidative action and helps reducing oxidative stress. Cell differentiation and cellular signaling are some of the other physiological processes controlled by ether lipids.[2]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (999984C-10mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
ZhangFei Su et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(21), 6249-6260 (2018-05-04)
The insertion and ion-conducting channel properties of alamethicin reconstituted into a 1,2-di- O-phytanyl- sn-glycero-3-phosphocholine bilayer floating on the surface of a gold (111) electrode modified with a 1-thio-β-d-glucose (β-Tg) self-assembled monolayer were investigated using a combination of electrochemical impedance spectroscopy
S A Carr et al.
Geobiology, 11(4), 377-395 (2013-05-21)
Marine sediments of the Ross Sea, Antarctica, harbor microbial communities that play a significant role in the decomposition, mineralization, and recycling of organic carbon (OC). In this study, the cell densities within a 153-cm sediment core from the Ross Sea
Marta Salvador-Castell et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1862(2), 183130-183130 (2019-11-18)
It is now well established that cell membranes are much more than a barrier that separate the cytoplasm from the outside world. Regarding membrane's lipids and their self-assembling, the system is highly complex, for example, the cell membrane needs to
Vid Šuštar et al.
PloS one, 7(7), e39401-e39401 (2012-07-14)
As variance from standard phospholipids of eubacteria and eukaryotes, archaebacterial diether phospholipids contain branched alcohol chains (phytanol) linked to glycerol exclusively with ether bonds. Giant vesicles (GVs) constituted of different species of archaebacterial diether phospholipids and glycolipids (archaeosomes) were prepared
John M Dean et al.
Protein & cell, 9(2), 196-206 (2017-05-20)
Ether lipids, such as plasmalogens, are peroxisome-derived glycerophospholipids in which the hydrocarbon chain at the sn-1 position of the glycerol backbone is attached by an ether bond, as opposed to an ester bond in the more common diacyl phospholipids. This