999986C
Avanti
4ME 16:0 Diether DG
Avanti Research™ - A Croda Brand 999986C
Sinonimo/i:
1,2-di-O-phytanyl-sn-glycerol
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (999986C-5mg)
pkg of 1 × 2 mL (999986C-50mg)
pkg of 2 × 4 mL (999986C-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 999986C
Concentrazione
25 mg/mL (999986C-200mg)
25 mg/mL (999986C-50mg)
5 mg/mL (999986C-5mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](CO)(OCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)COCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C43H88O3/c1-35(2)17-11-19-37(5)21-13-23-39(7)25-15-27-41(9)29-31-45-34-43(33-44)46-32-30-42(10)28-16-26-40(8)24-14-22-38(6)20-12-18-36(3)4/h35-44H,11-34H2,1-10H3/t37?,38?,39?,40?,41?,42?,43-/m0/s1
ISDBCJSGCHUHFI-PKIBUDCSSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- the liquid chromatography mass spectrometric (LC–MS) analysis of lipids by multiple reaction monitoring (MRM) transitions[2]
- high performance liquid chromatography (HPLC) to quantify diacylglycerol (DAG/DG)[3][4]
- tandem mass spectrometric (MS/MS) analysisto quantify DAG[5]
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)