900128E
Avanti
15(S)-HETE
Avanti Research™ - A Croda Brand, ethanol solution
Sinonimo/i:
15S-Hydroxy-5Z,8Z,11Z,13E-eicosatetraenoic acid
Scegli un formato
126,70 €
Prezzo di listino181,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
126,70 €
Prezzo di listino181,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
ethanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (900128E-100UG)
pkg of 1 × 1 mL (900128E-500UG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentrazione
100 μg/mL in ethanol (900128E-100UG)
500 μg/mL in ethanol (900128E-500UG)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
O[C@@H](CCCCC)\C=C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O
InChI
1S/C20H32O3/c1-2-3-13-16-19(21)17-14-11-9-7-5-4-6-8-10-12-15-18-20(22)23/h4-5,8-11,14,17,19,21H,2-3,6-7,12-13,15-16,18H2,1H3,(H,22,23)/b5-4-,10-8-,11-9-,17-14+/t19-/m0/s1
JSFATNQSLKRBCI-VAEKSGALSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)