861810E
Avanti
arachidonic acid-d11
Avanti Research™ - A Croda Brand 861810E, ethanol solution
Sinonimo/i:
5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoic-16,16,17,17,18,18,19,19,20,20,20-d11 acid
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
ethanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (861810E-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 861810E
Concentrazione
1 mg/mL (861810E-1mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13.0 °C - closed cup