900125E
Avanti
17(S)-HDHA
Avanti Research™ - A Croda Brand 900125E, ethanol solution
Sinonimo/i:
17(S)-hydroxy Docosahexaenoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
ethanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (900125E-100ug)
pkg of 1 × 1 mL (900125E-500ug)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 900125E
Concentrazione
0.1 mg/mL (900125E-100ug)
0.5 mg/mL (900125E-500ug)
Tipo di lipide
neutral lipids
neutral glycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
CC/C=C\C[C@H](O)/C=C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(O)=O
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13.0 °C - closed cup