L7395
Lipoxidase from Glycine max (soybean)
Type I-B, lyophilized powder, ≥50,000 units/mg solid
Sinonimo/i:
15-lipoxygenase, LOX A, Linoleate:oxygen oxidoreductase, Lipoxygenase
Prodotti consigliati
Tipo
Type I-B
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
≥50,000 units/mg solid
PM
94 kDa
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- to study the effects of 2-(α-D-glucopyranosyl)methyl-2,5,7,8-tetramethylchroman-6-ol(TMG) on oxidation of lipoproteins[2]
- as a representative enzyme for lipoxygenases in microplate assay platform to screen for enzymes degrading wood extractives[3]
- as a positive control in lipoxygenase inhibitory activity assay[4]
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)