Key Documents
900111P
Avanti
15β-PGF1α
powder
Sinonimo/i:
Prostaglandin F1α(15 beta epimer)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H36O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.50
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
neutral glycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](O)CCCCC)[C@H](O)C1
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900111P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC