890704C
Avanti
18:1 EPC (Cl Salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand 890704C
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (chloride salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (890704C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (890704C-100mg)
pkg of 2 × 4 mL (890704C-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 890704C
Concentrazione
10 mg/mL (890704C-25mg)
25 mg/mL (890704C-100mg)
25 mg/mL (890704C-200mg)
Tipo di lipide
transfection
cationic lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)OCC.[Cl-]
Descrizione generale
Applicazioni
- for composing lipid shell to prepare lipopolyplex/mRNA vaccine
- in solvent-assisted preparation of supported lipid bilayers
- along with 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphatidylethanolamine (DOPE) in mixed liposomes as colloidal vectors for physicochemical study of the DNA compaction
- to formulate the lipid nanoparticle (LNP1) to enhance intracellular delivery mediated by shock waves
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash