Documenti fondamentali
880700P
Avanti
16:0 PEG1000 PE
Avanti Research - A Croda Brand 880700P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-1000] (ammonium salt)
Scegli un formato
25 MG
239,00 €
239,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
239,00 €
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
239,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 200 mg (880700P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880700P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 880700P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C83H164NO32P.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-81(85)113-78-80(116-82(86)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)79-115-117(88,89)114-33-32-84-83(87)112-77-76-111-75-74-110-73-72-109-71-70-108-69-68-107-67-66-106-65-64-105-63-62-104-61-60-
NLPYFLRBZNTJNT-MSPJXZLPSA-N
Descrizione generale
Phosphoethanolamine serves as a substrate for several phospholipids of the cell membrane. It is associated with phospholipid turnover. Phosphoethanolamine is also found to prevent tumor progression.[1]
Applicazioni
16:0 PEG1000 PE is suitable for use as a component of nanoliposome.[2]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880700P-200mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880700P-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nanoliposomes presenting on surface a cis-glycofused benzopyran compound display binding affinity and aggregation inhibition ability towards Amyloid $\beta$1-42 peptide
Airoldi C, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 85, 43-50 (2014)
Adilson Kleber Ferreira et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 67(6), 481-487 (2013-06-19)
Phosphoethanolamine (Pho-s) is a compound involved in phospholipid turnover, acting as a substrate for many phospholipids of the cell membranes. In a recent study, we showed that Pho-s has antitumor effect in the several tumor cells. In this study we