Documenti fondamentali
880230C
Avanti
18:1 PEG5000 PE
Avanti Research - A Croda Brand 880230C
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt)
Scegli un formato
25 MG
185,00 €
185,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
185,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
185,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (880230C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (880230C-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 880230C
Concentrazione
10 mg/mL (880230C-25mg)
25 mg/mL (880230C-200mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH2)113OCH3])=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
Applicazioni
18:1 PEG5000 PE or 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-5000 has been used in small unilamellar vesicles (SUV)[1].
Azioni biochim/fisiol
18:1 PEG5000 PE, also known as 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-5000], is used along with lipid modified dendrimer copolymer to co-deliver siRNA and drugs to tumors.[2]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880230C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880230C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
TCR--pMHC bond conformation controls TCR ligand discrimination
Sasmal DK, et al.
Cellular & Molecular Immunology, 65-76 (2017)
Xiaolei Su et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1584, 65-76 (2017-03-04)
Biochemical reconstitution has served as an important tool for understanding the mechanisms of many cellular processes including DNA replication, transcription, translation, vesicle trafficking, and ubiquitin-mediated proteolysis. Here, we demonstrate that biochemical reconstitution can be applied to studying a complex signaling
Reconstitution of TCR signaling using supported lipid bilayers
Su X, et al.
Methods in Molecular Biology (2017)
Dibyendu K Sasmal et al.
Cellular & molecular immunology, 17(3), 203-217 (2019-09-19)
A major unanswered question is how a TCR discriminates between foreign and self-peptides presented on the APC surface. Here, we used in situ fluorescence resonance energy transfer (FRET) to measure the distances of single TCR-pMHC bonds and the conformations of
Jiayi Pan et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 136, 18-28 (2019-01-12)
Multidrug resistance (MDR) significantly decreases the therapeutic efficiency of anti-cancer drugs. Its reversal could serve as a potential method to restore the chemotherapeutic efficiency. Downregulation of MDR-related proteins with a small interfering RNA (siRNA) is a promising way to reverse