Key Documents
880172P
Avanti
DSPE PEG2000-OH
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
18:0 PEG2000-OH PE
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C131H263N2O54P
Peso molecolare:
2761.44
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.55
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (880172P-25MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
(targeted drug delivery)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880172P-25MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3