Documenti fondamentali
880010P
Avanti
Chol-mPEG2000
new
Sinonimo/i:
Cholesteryl 2-(methoxypolyethylene glycol-2000) acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C118H226N47
Peso molecolare:
2303.37
Codice UNSPSC:
12352211
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (880010P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
polymerizable lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
Applicazioni
Advanced drug delivery
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880010P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3