870016P
Avanti
23:2 Diyne PC [DC(8,9)PC]
Avanti Research™ - A Croda Brand 870016P, powder
Sinonimo/i:
1,2-bis(10,12-tricosadiynoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (870016P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (870016P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (870016P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (870016P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 870016P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCC#CC#CCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCC#CC#CCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C54H92NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-53(56)60-50-52(51-62-64(58,59)61-49-48-55(3,4)5)63-54(57)47-45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h52H,6-23,32-51H2,1-5H3/t52-/m1/s1
IDBJTPGHAMAEMV-OIVUAWODSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)