Documenti fondamentali
870291P
Avanti
16:0 Folate Cap PE
Avanti Research - A Croda Brand 870291P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(6-((folate)amino)hexanoyl) (sodium salt)
Scegli un formato
1 MG
215,00 €
215,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
215,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C62H100N9Na2O14P
Numero CAS:
Peso molecolare:
1272.46
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
215,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (870291P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 870291P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCCCNC(CC[C@H](NC(C1=CC=C(NCC(C=N2)=NC3=C2N=C(N)NC3=O)C=C1)=O)C([O-])=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+].[Na+]
Categorie correlate
Descrizione generale
16:0 Folate Cap PE, also known as 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(6-((folate)amino)hexanoyl) (PE-FA), is a head group modified lipid.
Applicazioni
16:0 Folate Cap PE or 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(6-((folate)amino)hexanoyl) has been used to synthesize functional polymer dots.[1][2]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870291P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yufan Zhang et al.
Molecular imaging and biology, 21(6), 1026-1033 (2019-03-17)
Probe-based confocal laser endomicroscopy (pCLE) is a novel technique allowing real-time and high-resolution imaging in vivo. It provides microscopic images and increases the penetration depth of tissues compared with conventional white light endoscopy. The aim of the present study was
High resolution tracking of macrophage cells in deep organs and lymphatics using fluorescent polymer dots
Tang S, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 9(19), 10966-10975 (2019)