Documenti fondamentali
870225P
Avanti
16:0 Succinyl PE
Avanti Research - A Croda Brand 870225P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(succinyl) (sodium salt)
Scegli un formato
25 MG
177,00 €
500 MG
1.050,00 €
177,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
177,00 €
500 MG
1.050,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H77NO11PNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
814.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
177,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (870225P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (870225P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 870225P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCC(O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C41H78NO11P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-40(46)50-35-37(36-52-54(48,49)51-34-33-42-38(43)31-32-39(44)45)53-41(47)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h37H,3-36H2,1-2H3,(H,42,43)(H,44,45)(H,48,49);/q;+1/p-1/t37-;/m1./s1
CSBBOJBLMMDIFP-GKEJWYBXSA-M
Descrizione generale
16:0 Succinyl PE, also known as 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(succinyl)(DPPE), is a head group modified functionalized lipid. Functionalized lipids act as reporter molecules.[1]
Azioni biochim/fisiol
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(succinyl) (DPPE) is used in production of PHEA-EDA-DPPE-GAL copolymer. This copolymer is used in preparation of ribavirin (RBV) tripalmitate-loaded nanoparticles, that act as hepatic cell-targeted carriers for hepatitis C treatment.[2]
Confezionamento
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (870225P-500mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870225P-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Emanuela Fabiola Craparo et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(6), 1107-1122 (2013-07-19)
In this paper, we describe the preparation of liver-targeted nanoparticles potentially able to carry to hepatocytes a ribavirin (RBV) prodrug, exploiting the presence of carbohydrate receptors in the liver (i.e., ASGPR in hepatocytes). These particles were obtained starting from a
Mariusz Kepczynski et al.
Biochimica et biophysica acta, 1858(10), 2362-2379 (2016-03-08)
Synthetic lipids and surfactants that do not exist in biological systems have been used for the last few decades in both basic and applied science. The most notable applications for synthetic lipids and surfactants are drug delivery, gene transfection, as