Documenti fondamentali
870012C
Avanti
18:1 MPB PE
Avanti Research - A Croda Brand 870012C
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-maleimidophenyl)butyramide] (sodium salt)
Scegli un formato
25 MG
777,00 €
777,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
777,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C55H88N2O11PNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
1007.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
777,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (870012C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (870012C-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 870012C
Concentrazione
10 mg/mL (870012C-25mg)
25 mg/mL (870012C-200mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCCC(C=C1)=CC=C1N(C(C=C2)=O)C2=O)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C55H89N2O11P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36-54(61)65-46-50(68-55(62)37-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)47-67-69(63,64)66-45-44-56-51(58)35-33-34-48-38-40-49(41-39-48)57-52(59)42-43-53(57)60;/h17-20,38-43,50H,3-16,21-37,44-47H2,1-2H3,(H,56,58)(H,63,64);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t50-;/m1./s1
IILKDCDPRGFBSN-VCRVZWGWSA-M
Descrizione generale
Maleimidophenyl butyramide (MPB) phosphoethanolamine (PE), also known as DPPE-maleimide, contains maleimide, which is a thiol-reactive moiety and a good electrophile. MPB PE is implicated in liposome preparation.[1]
Applicazioni
18:1 MPB PE has been used in the preparation of nanoparticles.[2] It has also been used in the preparation of interbilayer-crosslinked multilamellar vesicles (ICMVs).[3]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870012C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870012C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Interbilayer-crosslinked multilamellar vesicles as synthetic vaccines for potent humoral and cellular immune responses
Moon J, et al.
Testing, 10(3), 243-243 (2011)
The
Liposomes as tools in basic research and industry (1994)
Novel D-penicillamine carrying nanoparticles for metal chelation therapy in Alzheimer's and other CNS diseases
Cui Z, et al.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 59(2), 263-272 (2005)
Camilla Skyttner et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(22), 6529-6537 (2018-05-15)
Membrane-active peptides that enable the triggered release of liposomal cargo are of great interest for the development of liposome-based drug delivery systems but require peptide-lipid membrane interactions that are highly defined and tunable. To this end, we have explored the
Emeka B Okeke et al.
Biomaterials, 238, 119836-119836 (2020-02-12)
Neutrophil elastase (NE) is a serine protease stored in the azurophilic granules of neutrophils and released into the extracellular milieu during inflammatory response or formation of neutrophil extracellular traps (NETs). Neutrophils release NETs to entrap pathogens by externalizing their cellular