860902P
Avanti
16:0-18:0-16:0 D5 TG
Avanti Research™ - A Croda Brand 860902P, powder
Sinonimo/i:
1,3(d5)-dihexadecanoyl-2-octadecanoyl-glycerol
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860902P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860902P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
QRJMBNGGFSPTQP-BXJPYAOGSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)