Documenti
860846P
Avanti
CER8(d9)
N-palmitoyl(d9) 6R-hydroxysphingosine, powder
Sinonimo/i:
13,13,14,14,15,15,16,16,16-nonadeuterio-N-[(E,2S,3R,6R)-1,3,6-trihydroxyoctadec-4-en-2-yl]hexadecanamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H58D9NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
562.96
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860846P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860846P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@@](NC(CCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/[C@@](O)([H])CCCCCCCCCCCC
Categorie correlate
Descrizione generale
6-Hydroxysphingosine is one of the moieties that make up the class of ceramides. Ceramides are lipids localized to stratum corneum.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860846P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Visita l’Archivio dei documenti
Principles and Practice of Skin Toxicology, 21-21 (2008)