Documenti fondamentali
860732P
Avanti
3-Keto sphinganine-d7 (d18:0, HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
2S-amino-1-hydroxy-3-octadecanone-d7 hydrochloride
Scegli un formato
1 MG
388,00 €
388,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
388,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H31D7ClNO2
Peso molecolare:
343.00
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
388,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
2S-amino-1-hydroxy-3-octadecanone-d7, hydrochloride salt
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg (860732P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C (−15°C to −25°C)
Stringa SMILE
OC[C@@]([NH3+])([H])C(CCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O.[Cl-]
InChI
FVUPVZMHCVAKHG-MGYUZTROSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860732P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)