Documenti fondamentali
860728P
Avanti
C26:0 Ceramide (d18:1/26:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
N-Hexacosanoyl-D-erythro-sphingosine
Scegli un formato
5 MG
463,00 €
463,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
463,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H87NO3
Peso molecolare:
678.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.24
463,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1x5 mg (860728P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C44H87NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-28-30-32-34-36-38-40-44(48)45-42(41-46)43(47)39-37-35-33-31-29-27-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,39,42-43,46-47H,3-36,38,40-41H2,1-2H3,(H,45,48)/b39-37+/t42-,43+/m0/s1
CJROVRTUSFQVMR-GVOPMEMSSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860728P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)