Documenti fondamentali
860725P
Avanti
28:0 SM (d18:1/28:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
N-octacosanoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C51H103N2O6P
Peso molecolare:
871.35
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 x 5 mg (860725P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O
InChI
RZFSTLQDWORRNW-GRTHQCPDSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860725P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)