860724P
Avanti
N-24:0 Phytosphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860724P, powder
Sinonimo/i:
N-lignoceroyl-phytosphingosine (Saccharomyces Cerevisiae)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860724P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860724P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860724P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C42H85NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-29-31-33-35-37-41(46)43-39(38-44)42(47)40(45)36-34-32-30-28-26-16-14-12-10-8-6-4-2/h39-40,42,44-45,47H,3-38H2,1-2H3,(H,43,46)/t39-,40+,42-/m0/s1
ZESJDNWGTANZCC-LFVSMIGWSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)