860678P
Avanti
C24 Ceramide-d7 (d18:1-d7/24:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860678P, powder
Sinonimo/i:
N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosine (d7)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860678P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860678P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860678P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)