860572P
Avanti
C17 Mono-Sulfo Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/17:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860572P, powder
Sinonimo/i:
3-O-sulfo-D-galactosyl-β1-1′-N-heptadecanoyl-D-erythro-sphingosine (ammonium salt), (synthetic)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860572P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860572P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
InChI
1S/C41H79NO11S.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-37(45)42-34(35(44)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)33-51-41-39(47)40(53-54(48,49)50)38(46)36(32-43)52-41;/h28,30,34-36,38-41,43-44,46-47H,3-27,29,31-33H2,1-2H3,(H,42,45)(H,48,49,50);1H
YMVAMOSEAIAACO-FDBYLCKRSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)