Documenti fondamentali
860682P
Avanti
Lyso GB3-d7 (synthetic)
powder
Sinonimo/i:
Globotriaosylsphingosine-d7
Scegli un formato
100 μG
333,00 €
333,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
333,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H60D7NO17
Numero CAS:
Peso molecolare:
792.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
333,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 100 μg (860682P-100UG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@H](OC[C@H](N)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O)[C@H]2O)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O)[C@H]3O)O)[C@@H]1O
InChI
GRGNVOCPFLXGDQ-IZKFDWHNSA-N
Descrizione generale
Globotriaosylsphingosine-d7 (Lyso GB3-d7) is a deuterated derivative of globotriaosylsphingosine (Lyso-GB3). Lyso GB3 is a bioactive glycolipid circulating in the blood.[1] It is a deacylated form of globotriaosylceramide.[2]
Azioni biochim/fisiol
Globotriaosylsphingosine (Lyso GB3) accumulates to a greater extent in fabry disease.[2]
Confezionamento
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860682P-100UG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
The Fabry disease-associated lipid Lyso-Gb3 enhances voltage-gated calcium currents in sensory neurons and causes pain
Choi L, et al.
Neuroscience Letters, 594, 163-168 (2015)
Lyso-Gb3 activates Notch1 in human podocytes
Sanchez N, et al.
Human Molecular Genetics, 24(20), 5720-5732 (2015)