Documenti fondamentali
860557P
Avanti
12:0 N-Biotinyl Fatty Acid
Avanti Research - A Croda Brand 860557P, powder
Sinonimo/i:
N-biotinyl-dodecanoic acid
Scegli un formato
5 MG
158,00 €
158,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
158,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H39N3O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
441.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
158,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860557P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860557P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]1(CCCCC(NCCCCCCCCCCCC(O)=O)=O)SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O
InChI
1S/C22H39N3O4S/c26-19(13-10-9-12-18-21-17(16-30-18)24-22(29)25-21)23-15-11-7-5-3-1-2-4-6-8-14-20(27)28/h17-18,21H,1-16H2,(H,23,26)(H,27,28)(H2,24,25,29)/t17-,18-,21-/m0/s1
ALIFRMFPRBTNNH-WFXMLNOXSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860557P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)