Documenti
852650P
Avanti
C18(plasm) MG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
1-O-1’-(Z)-Octadecenyl-sn-glycerol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H42O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.56
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (852650P-10MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
neutral glycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@]([H])(O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (852650P-10MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3