Documenti fondamentali
852478P
Avanti
C16(Plasm)-18:1 PC
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-(1Z-haxadecenyl)-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Scegli un formato
5 MG
331,00 €
331,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
331,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H82NO7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
744.08
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
331,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (852478P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
C16(Plasm)-18:1 PC, also known as 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, is a phosphatidylcholine (PC), which is a type of phospholipid. Phospholipids are major components of cell membranes and play vital roles in membrane structure and function.
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)