Documenti fondamentali
850700C
Avanti
10:0 PE
1,2-didecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Sinonimo/i:
PE(10:0/10:0)
Scegli un formato
25 MG
166,00 €
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
166,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H50NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
523.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (850700C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 850700C
Concentrazione
10 mg/mL (850700C-25mg)
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C25H50NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-24(27)31-21-23(22-33-35(29,30)32-20-19-26)34-25(28)18-16-14-12-10-8-6-4-2/h23H,3-22,26H2,1-2H3,(H,29,30)/t23-/m1/s1
KKOSJVWUOHEQKA-HSZRJFAPSA-N
Descrizione generale
1,2-didecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (10:0 PE) is a soluble short-chain phospholipid.[1]
Applicazioni
1,2-didecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (10:0 PE) may be used as an internal standard for the quantitative analysis of phospholipids by electrospray ionization-tandem mass spectrometry (ESI-MS/MS).[2] It may also be used to titrate the lantibiotic cinnamycin (Ro 09-0198) in isothermal titration calorimetry.[3]
Azioni biochim/fisiol
Phosphatidylethanolamine (PE) controls membrane fluidity in eukaryotic cells.[4]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850700C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gia Machaidze et al.
Biochemistry, 42(43), 12570-12576 (2003-10-29)
Cinnamycin (Ro 09-0198) is a tetracyclic peptide antibiotic that binds specifically to phosphatidylethanolamine (PE). Formation of a complex with phosphatidylethanolamine follows a 1:1 stoichiometry. Using high-sensitivity isothermal titration calorimetry (ITC), we have measured the thermodynamic parameters of complex formation for
J D Cortese et al.
Biochemistry, 26(17), 5283-5293 (1987-08-25)
D-beta-Hydroxybutyrate dehydrogenase (BDH) is a lecithin-requiring mitochondrial enzyme that catalyzes the interconversion of beta-hydroxybutyrate and acetoacetate. The purified soluble enzyme devoid of lipid (i.e., the apodehydrogenase) can be reactivated with soluble lecithin or by insertion into phospholipid vesicles containing lecithin.
Shohei Kotani et al.
Fungal genetics and biology : FG & B, 96, 1-11 (2016-10-22)
In mammals, cytosolic phospholipases A2 (cPLA2s) play important physiological roles by releasing arachidonic acid, a precursor for bioactive lipid mediators, from the biological membranes. In contrast, fungal cPLA2-like proteins are much less characterized and their roles have remained elusive. AoPlaA
Rosie Dawaliby et al.
The Journal of biological chemistry, 291(7), 3658-3667 (2015-12-15)
Adequate membrane fluidity is required for a variety of key cellular processes and in particular for proper function of membrane proteins. In most eukaryotic cells, membrane fluidity is known to be regulated by fatty acid desaturation and cholesterol, although some