850476P
Avanti
18:1-18:0 PC
1-oleoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinonimo/i:
1--(9Z-octadecenoyl)-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; OSPC; PC(18:1(9Z)/18:0)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (850476P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850476P
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H86NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20,22,42H,6-19,21,23-41H2,1-5H3/b22-20-/t42-/m1/s1
NMJCSTNQFYPVOR-VHONOUADSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as a lipid standard in ultra-performance liquid chromatography (UPLC) analyses[2]
- in bilayer membranes to study the bilayer phase transitions[1]
- in liposome as substrate to study the transacylase activities of different lysosomal phospholipase A2 (LPLA2) variants[3]
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)