Documenti fondamentali
850402C
Avanti
4ME 16:0 PE
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Sinonimo/i:
1,2-di-(3,7,11,15-tetramethylhexadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(16:0(3me,7me,11me,15me)/16:0(3me,7me,11me,15me))
Scegli un formato
25 MG
209,00 €
209,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
209,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H90NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
804.17
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
209,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (850402C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 850402C
Concentrazione
10 mg/mL (850402C-25mg)
Tipo di lipide
omega FAs
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O)COC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O
InChI
1S/C45H90NO8P/c1-35(2)17-11-19-37(5)21-13-23-39(7)25-15-27-41(9)31-44(47)51-33-43(34-53-55(49,50)52-30-29-46)54-45(48)32-42(10)28-16-26-40(8)24-14-22-38(6)20-12-18-36(3)4/h35-43H,11-34,46H2,1-10H3,(H,49,50)/t37?,38?,39?,40?,41?,42?,43-/m1/s1
XLPHMKQBBCKEFO-DHYROEPTSA-N
Applicazioni
4ME 16:0 PE is suitable for use in the preparation of Vaxfectin, a plasmid DNA vaccine.[1] It may also be used in the oriented circular dichroism (OCD) experiment for the measurement of peptide orientation in lipid bilayers.[2][3]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850402C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A cationic lipid-formulated plasmid DNA vaccine confers sustained antibody-mediated protection against aerosolized anthrax spores
Hermanson G, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 101(37), 13601-13606 (2004)
Multiple states of beta-sheet peptide protegrin in lipid bilayers
Heller WT, et al.
Biochemistry, 37(49), 17331-17338 (1998)
Many-body effect of antimicrobial peptides: on the correlation between lipid?s spontaneous curvature and pore formation
Lee MT, et al.
Biophysical Journal, 89(6), 4006-4016 (2005)
Jianjun Pan et al.
The journal of physical chemistry. B, 116(51), 14829-14838 (2012-12-04)
Cholesterol and ether lipids are ubiquitous in mammalian cell membranes, and their interactions are crucial in ether lipid mediated cholesterol trafficking. We report on cholesterol's molecular interactions with ether lipids as determined using a combination of small-angle neutron and X-ray