850182P
Avanti
08:0 PI(4)P
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
PIP[4′](8:0/8:0)
Descrizione
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-4′-phosphate) (ammonium salt)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850182P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850182P-500ug))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C25H48O16P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-18(26)37-15-17(39-19(27)14-12-10-8-6-4-2)16-38-43(35,36)41-25-22(30)20(28)24(21(29)23(25)31)40-42(32,33)34;;/h17,20-25,28-31H,3-16H2,1-2H3,(H,35,36)(H2,32,33,34);2*1H3/t17-,20-,21+,22-,23-,24+,25+;;/m1../s1
GRYUDEZZGXKOJR-JHABFHEXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)