Documenti
850116P
Avanti
IP4(1,3,4,5)
Avanti Research - A Croda Brand 850116P, powder
Sinonimo/i:
D-myo-inositol-1,3,4,5-tetraphosphate (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H28N4O18P4
Numero CAS:
Peso molecolare:
568.20
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850116P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850116P-500ug))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 850116P
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H]1OP([O-])(O)=O)OP(O)([O-])=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Confezionamento
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850116P-100ug)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850116P-500ug)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC